Läs mer
Di-n-oktyldiklorotin, TRC
Produktkod. 30137594
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137594 5 g
30135580 25 g
30041077 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4817555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3542-36-7
Molekylformel C16 H34 Cl2 Sn
Molekylvikt (g/mol) 416.06
Synonym Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
IUPAC-namn diklor(dioctyl)stannane
LEDER CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-Octyltin-dichloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vikt 416.106