Läs mer
Di-n-octyltin oxide, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10314402 25 g Glass Bottle 25g
10334592 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352430250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 870-08-6
Molekylformel C16H34OSn
Molekylvikt (g/mol) 361.16
MDL-nummer MFCD00013839
InChI-nyckel LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
PubChem CID 93563
IUPAC-namn dioctyl(oxo)tin
LEDER CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-octyltin oxide
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 361.14
Procent renhet ≥32.0% (Sn)
Fysisk form Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Di-n-octyltin oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.