missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Di-n-pentyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30313121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313121 0.25 g -
30320488 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313121 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55050.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-n-pentyl ester D4
CAS 358730-89-9
Molekylformel C18 2H4 H22 O4
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipentyl ester (9 CI), Phthalic acid, bis-n-pentyl ester D4, Amyl Phthalate-d4, Di-n-pentyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-n-pentyl Ester (3,4,5,6)-D4
InChI formel InChI=1 S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12 H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8 D,11 D,12 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCC)c(C(=O)OCCCCC)c1[2 H]
IUPAC-namn dipentyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 310.42
Formel vikt 310.2082 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.