Läs mer
Di-n-pentylsulfid, 97 %
Produktkod. 11351647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351647 5 g 5g
11361647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04649.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-10-6
Molekylformel C10H22S
Molekylvikt (g/mol) 174.35
MDL-nummer MFCD00027275
InChI-nyckel JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
PubChem CID 13382
IUPAC-namn 1-pentylsulfanylpentan
LEDER CCCCCSCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-pentyl sulfide
Smältpunkt -51°C
Densitet 0.84
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Stench
Linjär formel CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 5 g
Beilstein 1698031
Formel vikt 174.35
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.