missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-n-propyl-d7-amine (mono-propyl-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipropylamine-1,1,2,2,3,3,3-D7 |
| CAS | 63220-61-1 |
| Molekylformel | C6 D7 H8 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, N-propyl- (9 CI), N-Propyl-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, Dipropylamine-d7, Dipropylamine-1,1,2,2,3,3,3-D7, Di-n-propyl-d7-amine (mono-propyl-d7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCC |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuterio-N-propylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.2331 |
| Formel vikt | 108.1644 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?