Läs mer
Di-n-propyldisulfid, 99 %
Produktkod. 11352327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352327 25 g 25g
11362327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09881.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-19-6
Molekylformel C6H14S2
Molekylvikt (g/mol) 150.30
MDL-nummer MFCD00009378
InChI-nyckel ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
IUPAC-namn 1-(propyldisulfanyl)propan
LEDER CCCSSCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-propyl disulfide
Smältpunkt -86°C
Kokpunkt 193°C to 194°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 969200
Formel vikt 150.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.