Läs mer
Di-n-propyleter, 99 %
Produktkod. 11449397
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449397 100 g 100g
11439397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21423.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.52 SEK
    2617.65 SEK / 100g
    Save 297.87 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-43-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Di-n-propyleter, används som lösningsmedel och mellanprodukt för organisk kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Di-n-propyleter, används som lösningsmedel och mellanprodukt för organisk kemisk syntes.
Löslighet Det är lätt
lösligt i vatten 3 g/L (20 °C), lösligt i alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-43-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00009376
InChI-nyckel POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl ether, propyl ether, n-propyl ether, di-n-propyl ether, propane, 1,1'-oxybis, dipropyl oxide, 4-oxaheptane, ether, di-n-propyl, 1,1'-oxybispropane, unii-42q250hs4g
PubChem CID 8114
IUPAC-namn 1-propoxipropan
LEDER CCCOCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Di-n-propyl ether
Smältpunkt -122 °C
Densitet 0.747
Kokpunkt 90 °C till 91 °C
Flampunkt −28 °C (−18 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2384
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i vatten 3 g/L (20 °C), löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-n-propyl ether
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipropyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.