Läs mer
Di-n-propylftalat, 98 %
Produktkod. 11426976
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426976 10 g 10g
11436976 50 g 50g
11446976 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426976 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24056.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250,294 g/mol
Di-n-propylftalat används för att göra mjukgörare och polymertillsatser. Det används också i kemiska reagenser, organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Di-n-propylftalat används för att tillverka mjukgörare och polymertillsatser. Det används också i kemiska reagenser, organiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-16-8
Molekylformel C14H18O4
Molekylvikt (g/mol) 250.294
MDL-nummer MFCD00009371
InChI-nyckel MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC-namn dipropylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-n-propyl phthalate
Kokpunkt 168°C to 170°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 2332522
Formel vikt 250.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.