Läs mer
Di-n-propyl Phthalate-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-propyl ester D4 |
| CAS | 358731-29-0 |
| Molekylformel | C14 2H4 H14 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Di-n-propyl Phthalate-d4, Phthalic acid, bis-propyl ester D4, Di-n-propyl Phthalate D4, Phthalic Acid, Bis-propyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)OCCC)c1[2H] |
| IUPAC-namn | dipropyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Formel vikt | 254.1456 |