Läs mer
Di-n-propylftalat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phthalic acid, bis-propyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 250.1205 |
| Procent renhet | >95% |