Läs mer
Di-n-propylsulfid, 98+%
Produktkod. 11486386
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486386 500 g 500g
11466386 25 g -
11476386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23155.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-47-7 | C6H14S | 118,24 g/mol
Di-n-propylsulfid används i organisk syntes och används som daglig doft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Di-n-propylsulfid används i organisk syntes och används som daglig doft.
Löslighet Lösligt i vatten 351mg/L vid
25 C.°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och väl tillslutet. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-47-7
Molekylformel C6H14S
Molekylvikt (g/mol) 118.24
MDL-nummer MFCD00009379
InChI-nyckel ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl sulfide, dipropyl sulfide, di-n-propyl sulfide, propane, 1,1'-thiobis, dipropyl thioether, propyl monosulfide, dipropyl sulphide, n-propyl sulfide, 4-thiaheptane, 1,1'-thiobispropane
PubChem CID 8118
IUPAC-namn 1-propylsulfanylpropan
LEDER CCCSCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Di-n-propyl sulfide
Smältpunkt -102 °C
Densitet 0.838
Kokpunkt 141 °C till 142 °C
Flampunkt 28 °C (82 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.4487
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1719002
Merck Index 14,7868
Löslighetsinformation Löslig i vatten 351 mg/L @ 25 °C.
Formel vikt 118.24
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.