missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-n-undecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diundecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2708278-18-4 |
| Molekylformel | C30 D4 H46 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Di-n-undecyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Diundecyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic Acid-d4 Bis-undecyl Ester, Diundecyl Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24 H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3/i19D,20 D,23 D,24 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | diundecyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.7403 |
| Formel vikt | 478.396 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?