Läs mer
Di-Norbudesonid (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 402.2042 |
| Procent renhet | >95% |