missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Di-O-acetyl-D-tartaric Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-O-acetyl-D-tartaric Anhydride |
| CAS | 70728-23-3 |
| Molekylformel | C8 H8 O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)C(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | [(3S,4S)-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.14 |
| Formel vikt | 216.027 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?