Läs mer
Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride |
| CAS | 6283-74-5 |
| Molekylformel | C8 H8 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R,4R)-, 2,5-Furandione, 3,4-bis(acetyloxy)dihydro-, (3R-trans)-, Tartaric anhydride, diacetate (8CI), (3R,4R)-3,4-Bis(acetyloxy)dihydro-2,5-furandione, (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride, (2R,3R)-Di-O-acetyltartaric acid anhydride, (R,R)-2,3-Diacetoxy-1,4-butanedioic anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric acid anhydride, (R,R)-O,O-Diacetyltartaric anhydride, Diacetyl-L-tartaric anhydride, Diacetyltartaric acid anhydride, Diacetyltartaric anhydride, L-Diacetyltartaric anhydride, NSC 7712, O,O'-Diacetyl-L-tartaric anhydride, Di-O-acetyl-L-tartaric Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O7/c1-3(9)13-5-6(14-4(2)10)8(12)15-7(5)11/h5-6H,1-2H3/t5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C)C(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | [(3R,4R)-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.14 |
| Formel vikt | 216.027 |