Läs mer
Di-O-bensoyl-D-vinsyra, TRC
Produktkod. 30360277
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30360277 10 g
1 options
Produktkod. 30360277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41732510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid
CAS 17026-42-5
Molekylformel C18H14O8
Kvantitet 10 g
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424
InChI formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 358.3
Formel vikt 358.0689