Läs mer
Di-O-cysteinyl-glycinoyl curcumin 90 %, TRC
Produktkod. 30382768
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30382768 10 mg
1 options
Produktkod. 30382768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45560010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-O-cysteinyl-glycinoyl Curcumin
CAS 1042019-87-3
Molekylformel C31H36N4O10S2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-((1E,6E)-7-(4-(2-((R)-2-Amino-3-mercaptopropanamido)acetoxy)-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-yl)-2-methoxyphenyl 2-((S)-2-amino-3-mercaptopropanamido)acetate, 2,2'-[[(1E,6E)-3,5-Dioxo-1,6-heptadiene-1,7-diyl]bis(2-methoxy-4,1-phenylene)] Ester L-Cysteinyl-glycine
InChI formel InChI=1S/C31H36N4O10S2/c1-42-26-11-18(5-9-24(26)44-28(38)14-34-30(40)22(32)16-46)3-7-20(36)13-21(37)8-4-19-6-10-25(27(12-19)43-2)45-29(39)15-35-31(41)23(33)17-47/h3-12,22-23,46-47H,13-17,32-33H2,1-2H3,(H,34,40)(H,35,41)/b7-3+,8-4+/t22-,23-/m0/s1
LEDER O=C(CC(/C=C/C1=CC(OC)=C(OC(CNC([C@H](N)CS)=O)=O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(OC(CNC([C@@H](N)CS)=O)=O)C(OC)=C2
IUPAC-namn 4-((1E,6E)-7-(4-((D-cysteinylglycyl)oxy)-3-metoxyfenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dien-1-yl)-2-metoxyfenyl L-cysteinylglycinat
Molekylvikt (g/mol) 688.77
Formel vikt 688.19