Läs mer
Di-O-metyl-beta-cyklodextrin, TRC
Produktkod. 30133213
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133213 10 g
30136796 5 g
30005773 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47087010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51166-71-3
Molekylformel C56 H98 O35
Molekylvikt (g/mol) 1331.36
Synonym 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G-Tetradeca-O-methyl-β-cyclodextrin, 2,6-Dimethyl-β-cyclodextrin, Dimeb, Hepta-(2,6-di-oxy-methyl)-β-cyclodextrin, Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin, Tetradeca-O-methyl-β-cyclodextrin, Tetradecakis-2,6-O-methylcycloheptaamylose, (DMβCD);
LEDER COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]8O)[C@H](OC)[C@H]7O)[C@H](OC)[C@H]6O)[C@H](OC)[C@H]5O)[C@H](OC)[C@H]4O)[C@H](OC)[C@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-O-methyl-beta-cyclodextrin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
Formel vikt 1330.5889