Läs mer
Di-o-tolyl-phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-o-tolyl-phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-19(15,16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 278.0708 |
| Procent renhet | >95% |