Läs mer
Di(p-anisyl)iodonium Tetrafluoborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di(p-anisyl)iodonium Tetrafluoborate |
| CAS | 1426-58-0 |
| Molekylformel | C14 H14 I O2 . B F4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14IO2.BF4/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1 |
| LEDER | COc1ccc([I+]c2ccc(OC)cc2)cc1.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | bis(4-methoxyphenyl)iodanium;tetrafluoroborate |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.97 |
| Formel vikt | 428.0068 |