Läs mer
Di-p-chlorobenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-p-Chlorobenzyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 128858-43-5 |
| Molekylformel | C20H26Cl2NO2P |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26Cl2NO2P/c1-15(2)23(16(3)4)26(24-13-17-5-9-19(21)10-6-17)25-14-18-7-11-20(22)12-8-18/h5-12,15-16H,13-14H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccc(Cl)cc1)OCc2ccc(Cl)cc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.31 |