Läs mer
Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid Monohydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 404.11 |