Läs mer
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, 97%
Produktkod. 10686734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686734 100 g Glasflaska 100g
10580741 10 g Glass bottle 10g
10409030 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10686734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117571000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32634-66-5
Molekylformel C20H18O8
Molekylvikt (g/mol) 386.36
MDL-nummer MFCD00064440
InChI-nyckel CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-bis[(4-metylbensoyl)oxi]butandisyra;hydrat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 164°C to 170°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Kvantitet 100 g
Specifikt rotationsförhållande −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Specifik rotation -142
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formel vikt 386.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.