Läs mer
Di-p-toluoyl-L-vinsyra, 98 %
Produktkod. 11436126
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436126 25 g 25g
11426126 5 g 5g
11446126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22972.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32634-66-5
Molekylformel C20H18O8
Molekylvikt (g/mol) 386.36
MDL-nummer MFCD00064440
InChI-nyckel CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-bis[(4-metylbensoyl)oxi]butandisyra;hydrat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Smältpunkt 166°C to 171°C
Beilstein 2022481
Formel vikt 386.36
Procent renhet 98%
Kvantitet 25 g
Optisk rotation −139° (c=1 in Ethanol)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.