Läs mer
Di-p-tolyl-phosphate-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-p-tolyl-phosphate-d14 |
| CAS | 2514953-39-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D14 H O4 P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Bis(4-methylphenyl) Ester Phosphoric Acid-d14, Di-p-tolyl Ester Phosphoric Acid-d14, p-Tolyl Phosphate ((C7H7O)2(HO)PO)-d14, Bis(4-methylphenyl) Phosphate-d14, Bis(p-tolyl) phosphate-d14, Di-p-tolyl Hydrogen Phosphate-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O4P/c1-11-3-7-13(8-4-11)17-19(15,16)18-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | bis[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl] hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.327 |
| Visa mer |