Läs mer
Thermo Scientific™ dI Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. 18094060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100μ mol
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094060 250 mg
17957102 100μ mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18094060 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27174404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
dI CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxiinosin (dI) för användning i oligonukleotidsyntes.
dI CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxiinosin (dI) för användning i oligonukleotidsyntes. Problemet med degenerering av den genetiska koden kan lindras genom att använda universella baser, såsom deoxiinosin (dI), i en oligonukleotid. Dess unika struktur gör att den kan paras med alla fyra baser i olika‘ vingla’ strukturer, med en övergripande föredragen ordning av basparning: dI-dC> dI-dA> dI-dG = dI-dT. Denna produkt levereras i en 5 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA syntetiserare av oligonukleotidsyntetisatorer.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxiinosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 40 H 47 N 6 O 7
•P Formelvikt: 754,8 g/mol
CAS-nummer: 141684-35-7
HPLC-renhet:≥ 98,0%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR Renhet:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp dI Phosphoramidite
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiinosin (dI)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 250 mg
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver