Läs mer
Thermo Scientific™ dI Phosphoramidite , standardkvalitet, serumflaska
Produktkod. p-4526896 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100μ mol
250 mg
Produktkod. 17957102
Brand: Thermo Scientific™ 27174403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
dI CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxiinosin (dI) för användning i oligonukleotidsyntes.
dI CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxiinosin (dI) för användning i oligonukleotidsyntes. Problemet med degenerering av den genetiska koden kan lindras genom att använda universella baser, såsom deoxiinosin (dI), i en oligonukleotid. Dess unika struktur gör att den kan paras med alla fyra baser i olika‘ vingla’ strukturer, med en övergripande föredragen ordning av basparning: dI-dC> dI-dA> dI-dG = dI-dT. Denna produkt levereras i en 5 ml bärnstensfärgad flaska med en serumflaska i halsen, som är kompatibel med de flesta Applied Biosystems synthesizers och AKTA syntetiserare av oligonukleotidsyntetisatorer.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-2'-deoxiinosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 40 H 47 N 6 O 7
•P Formelvikt: 754,8 g/mol
CAS-nummer: 141684-35-7
HPLC-renhet:≥ 98,0%; M-11 Orenhet≤ 0,01 %
31P NMR Renhet:≥ 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp dI CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxiinosin (dI)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 100μ mol
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver