Läs mer
di-Phosphorus Pentasulfide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 515°C |
| Kemiskt namn eller material | Di-Phosphorus Pentasulfide |
| Smältpunkt | 280°C to 284°C (lit.) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Densitet | 2.09 g/mL at 25°C |
| MDL-nummer | MFCD00011441 |
| Synonym | Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.27 |
| Kvalitet | Research |