Learn More
di-Phosphorus Pentasulfide, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15891331
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
2.5 kg
Unit Size:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15891331 1 kg 1kg
15881331 100 g 100g
15801341 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15891331 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8210241000
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-80-3
Spezifikation
Boiling Point 515°C
Melting Point 280°C to 284°C (lit.)
Quantity 1 kg
Density 2.09 g/mL at 25°C
MDL Number MFCD00011441
Synonym Phosphorus pentasulfide, Diphosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus(V) sulfide, Phosphorus pentasulfide, Phosphorus(V) sulfide
Molecular Weight (g/mol) 222.27
Grade Research
Chemical Name or Material Di-Phosphorus Pentasulfide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.