Läs mer
di-Phosphorus Pentoxide, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Di-Phosphorus Pentoxide |
| Smältpunkt | 420°C (Closed Capillary Tube) |
| CAS | 1314-56-3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00148880 |
| Synonym | di-Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride, di-Phosphorus pentoxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.94 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.28 g/cm3 at 20 to 25°C |