Läs mer
Dikaliumväteortofosfat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10376430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10376430 500 g Pulverburk av plast 500g
10101490 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10407270 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10376430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5240/53
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 11-4-7758 | Molekylformel: HK2O4P | Molekylvikt: 174,17 g/mol
Dikaliumväteortofosfat vattenlös, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11-4-7758
Molekylformel HK2O4P
Molekylvikt (g/mol) 174.17
MDL-nummer 11383
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-namn dikalium;vätefosfat
LEDER OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 340 °C
Färg Vitt
pH 8.5 till 9.6
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 174,18 g/mol