Läs mer
Dikaliumväteortofosfat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Dikaliumväteortofosfat vattenlös, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 340 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.5 till 9.6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 kg |
| Förpackning | Plastfat |
| Formel vikt | 174,18 g/mol |