Läs mer
Dikaliumväteortofosfattrihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Dikaliumväteortofosfattrihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 1 kg, CAS: 16788-57-1, Vit, Molekylformel: H7K2O7P, Molekylvikt: 228,219, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 8,5 till 9,6
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 8.5 till 9.6 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 228,23 g/mol |