Läs mer
di-kaliumvätefosfat, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10010470 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10010470 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10010470 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0242.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 SEK
    886.82 SEK / 1kg
    Save 15.18 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt 340°C
CAS 11-4-7758
pH 8.5 to 9.6 (5% Solution at 25°C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.0 to 100.5%
Molekylformel HK2O4P
MDL-nummer MFCD00011383
Synonym di-Potassium hydrogen orthophosphate , Dibasic Potassium Phosphate , Potassium phosphate dibasic , Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate) , Potassium hydrogen phosphate
InChI-nyckel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dikaliumvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 174.17
Identifiering Passes Test
Förlust vid torkning max. 1.0% (at 105°C)
Densitet 2.3 g/cm³ (20°C)