Läs mer
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Supelco™
Produktkod. 32238782
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238782 25 kg
1 options
Produktkod. 32238782 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1050999025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Smältpunkt 340°C (anhydrous substance; decomposes)
CAS 16788-57-1
Kvantitet 25 kg
Synonym di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 228.22
Kvalitet Not Available