Läs mer
Di-kaliumoxalatmonohydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11334274
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334274 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11334274 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO03100500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
CAS 6487-48-5
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2H2K2O5
MDL-nummer MFCD00150033
InChI-nyckel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn dikaliumhydratoxalat
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Kvalitet ExpertQ
compliance-icons
Produktbeteckning
  • di-Kaliumoxalat-1-hydrat, pro analysi, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .