Läs mer
di-Potassium Oxalate Monohydrate, Supelco™
Produktkod. 15817320
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817320 1 kg 1kg
15807320 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15817320 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1050731000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6487-48-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di-Potassium Oxalate Monohydrate
Smältpunkt >138°C (decomposition)
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00150033
Synonym di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate, di-Potassium oxalate monohydrate
Molekylvikt (g/mol) 166.22 (anhydrous basis)
Kvalitet Research
Densitet 2.20 g/cm3 at 20.4°C