missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
di-Potassium Phthalate, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 4409-98-7 |
| Molekylformel | C6H4-1,2-(COOK)2 |
| MDL-nummer | MFCD00040595 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | di-Potassium phthalate, di-Potassium phthalate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?