Läs mer
Di(propylenglykol) metyleter, 99 %, ren, en blandning av isomerer
Produktkod. 10696070 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10696070 5 L Plast trumma 5 L
10897451 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696070 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 428200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 SEK
    2448.14 SEK / 5 L
    Save 76.86 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34590-94-8
Molekylformel C7H16O3
Molekylvikt (g/mol) 148.2
MDL-nummer MFCD00059604
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Di(propylene glycol) methyl ether
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -80,0 °C
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 180,0 °C
Flampunkt 75 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. summa av isomerer (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Kvantitet 5 L
Merck Index 15, 3384
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med bensen
Viskositet 4 mPa (25 °C)
Formel vikt 148.2
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.