Läs mer
Di-sec-butoxialuminoxitrietoxisilan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399577
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399577 50 g 50g
11309587 10 g 10g
11389577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041210.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68959-06-8 | C14H33AlO6Si | 352.48 g/mol
Di-sec-butoxialuminoxitrietoxisilan används som Sol-gel-mellanprodukt för aluminiumsilikater. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68959-06-8
Molekylformel C14H33AlO6Si
Molekylvikt (g/mol) 352.48
MDL-nummer MFCD00053771
InChI-nyckel MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminum, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
PubChem CID 16684138
IUPAC-namn di(butan-2-yloxi)alumanyltrietylsilikat
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
Specifikationer
Kokpunkt >200°C
Kemiskt namn eller material Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt 46°C (115°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vikt 352.48
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.00 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.