Läs mer
di-Sodium Fumarate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 17013-01-3 |
| Molekylformel | NaOOCCH=CHCOONa |
| MDL-nummer | MFCD00064567 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | di-Sodium fumarate, Fumaric acid disodium salt, di-Sodium fumarate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.04 |
| Kvalitet | Research |