Läs mer
di-Sodium Hydrogen Citrate 1,5-Hydrate, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
99+
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1545832 |
| Densitet | 1.8580 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00674116 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate, di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.11 |
| Kvalitet | Research |