Läs mer
Di-natriumväteortofosfat 0,25 M lösning, certifierad, för HPLC, Fisher Chemical
Produktkod. 10503484 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503484 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 10503484 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7650/PB08
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
CAS 7558-79-4
pH 9.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Molekylformel HNa2O4P
MDL-nummer MFCD00003496
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formel vikt 141,98 g/mol