Läs mer
Vattenfri di-natriumväteortofosfat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254110 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10345720 500 g Pulverburk av plast 500g
10264110 3 kg Pulverburk av plast 3kg
10419190 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10254110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/4520/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumortofosfat, acetest, dinatriumvätefosfat, dinatriumväteortofosfat, dinatriumfosfat, natriumvätefosfat, fosforsyra, dinatriumsalt, sodafosfat, dibasfat, natriumdibasfat, natriumdibasfat, natriumfosfat 3kg, CHEBI:34683, Vit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Färg Vitt
pH 8.7 till 9.3
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141,96 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast