Läs mer
Vattenfri di-natriumväteortofosfat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10264110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
500g
5kg
Produktkod. 10264110
Brand: Fisher Chemical S/4520/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumortofosfat, acetest, dinatriumvätefosfat, dinatriumväteortofosfat, dinatriumfosfat, natriumvätefosfat, fosforsyra, dinatriumsalt, sodafosfat, dibasfat, natriumdibasfat, natriumdibasfat, natriumfosfat 3kg, CHEBI:34683, Vit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver
Kvantitet 3 kg
IUPAC-namn dinatrium;vätefosfat
Formel vikt 141.96g/mol
Förpackning Pulverburk av plast