Läs mer
Vattenfri di-natriumväteortofosfat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
HNa2O4P, CAS-nummer-7558-79-4, dinatriumortofosfat, acetest, dinatriumvätefosfat, dinatriumväteortofosfat, dinatriumfosfat, natriumvätefosfat, fosforsyra, dinatriumsalt, sodafosfat, dibasfat, natriumdibasfat, natriumdibasfat, natriumfosfat 3kg, CHEBI:34683, Vit
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 8.7 till 9.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| IUPAC-namn | dinatriumvätefosfat |
| Formel vikt | 141,96 g/mol |