Läs mer
Di-natriumväteortofosfat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 8.7 to 9.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 5 kg |
| Formel vikt | 141.96g/mol |
| Förpackning | Plastfat |