Läs mer
Di-natriumväteortofosfat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | 8.7 till 9.3 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 141,96 g/mol |