Läs mer
Di-natriumväteortofosfat vattenfritt, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10786491 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10786491
Brand: Fisher Chemical S/4480/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 141.96g/mol
Förpackning Pulverburk av plast