Läs mer
Di-natriumväteortofosfatdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Di-natriumväteortofosfatdihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, Förpackning: Plastpulverburk, CAS: 10028-24-7, Vit, Smältpunkt: 243 grader C, Molekylformel: H5Na2O6P, Molekylvikt: 177.987, pH: 8.7 till 9.4
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 243 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8.7 till 9.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 177,99 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |